Stampa…
[2-(Morpholin-4-ylcarbonyl)phenyl]amine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (2-Aminophenyl)(morpholin-4-yl)methanone
OR5921-1G OR5921-250MG
APOSOR5921-1GEA 35 EUR
APOSOR5921-1G APOSOR5921-250MG
[2-(Morpholin-4-ylcarbonyl)phenyl]amine
[2-(Morpholin-4-ylcarbonyl)phenyl]amine
Formula: C₁₁H₁₄N₂O₂
Peso molecolare: 206,25 g/mol
Punto di fusione: 74…75 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00034763
CAS Number: 39630-24-5