Stampa…
[3-(3-Chlorophenoxy)propyl]amine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR5919-1G OR5919-250MG
APOSOR5919-1GEA 297 EUR
APOSOR5919-1G APOSOR5919-250MG
[3-(3-Chlorophenoxy)propyl]amine 95%
[3-(3-Chlorophenoxy)propyl]amine
Formula: C₉H₁₂ClNO
Peso molecolare: 185,66 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06800437
CAS Number: 116753-50-5