Stampa…
[2-(3-Chlorophenoxy)ethyl]amine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-(3-Chlorophenoxy)ethylamine
OR5917-1G OR5917-250MG
APOSOR5917-1GEA 190 EUR
APOSOR5917-1G APOSOR5917-250MG
[2-(3-Chlorophenoxy)ethyl]amine 97%
[2-(3-Chlorophenoxy)ethyl]amine
Formula: C₈H₁₀ClNO
Peso molecolare: 171,63 g/mol
Punto di ebollizione: 148…150 °C/16mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052976
CAS Number: 6488-00-2
UN: 1760
ADR: 8,III