4-Methylbenzamidoxime 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
N-Hydroxy-4-methylbenzimidamide
Formula:
C₈H₁₀N₂O Punto di fusione: 140…145 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00019952 CAS Number: 19227-13-5 |