Stampa…
(1-Methylpiperidin-3-yl)methanamine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-(Aminomethyl)-1-methylpiperidine
OR5898-1G OR5898-250MG
APOSOR5898-1GEA 178 EUR
APOSOR5898-1G APOSOR5898-250MG
(1-Methylpiperidin-3-yl)methanamine
(1-Methylpiperidin-3-yl)methanamine
Formula: C₇H₁₆N₂
Punto di ebollizione: 58 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06738902
CAS Number: 14613-37-7