Stampa…
Ethyl-3-oxo-3-(pyridin-4-yl)propanoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl 3-oxo-3-(pyridin-4-yl)propanoate, Ethyl isonicotinoylacetate, Ethyl 3-oxo-3-(4-pyridyl)propionate
OR5896-1G OR5896-5G
APOSOR5896-1GEA 21.9 EUR
APOSOR5896-1G APOSOR5896-5G
Ethyl-3-oxo-3-(pyridin-4-yl)propanoate
Ethyl-3-oxo-3-(pyridin-4-yl)propanoate
Formula: C₁₀H₁₁NO₃
Peso molecolare: 193.20 g/mol
Punto di fusione: 53…59 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00094021
CAS Number: 26377-17-3
EINECS: 247-635-1