Stampa…
(R)-(-)-2-Methylpiperazine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: (R)-2-Methylpiperazine
OR5889-5G OR5889-10G OR5889-1G
APOSOR5889-5GEA 26.3 EUR
APOSOR5889-5G APOSOR5889-10G APOSOR5889-1G
(R)-(-)-2-Methylpiperazine 98%
(R)-(-)-2-Methylpiperazine
Chiral intermediate for pharmaceuticals and agrochemicals.
Formula: C₅H₁₂N₂
Peso molecolare: 100,16 g/mol
Punto di ebollizione: 155…156 °C
Punto di fusione: 86…93 °C
Flash Pt: 65 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00192317
CAS Number: 75336-86-6
UN: 2925
ADR: 4.1+8,III