Stampa…
(R)-(-)-2-Amino-3-methyl-1-butanol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: D(-)-2-Amino-3-methyl-1-butanol, (R)-(-)-2-Amino-3-methylbutanol, D-Valinol, D(-)-Valinol
OR5885-25G OR5885-100G
APOSOR5885-25GEA 102 EUR
APOSOR5885-25G APOSOR5885-100G
(R)-(-)-2-Amino-3-methyl-1-butanol 98%
(R)-(-)-2-Amino-3-methyl-1-butanol
Formula: C₅H₁₃NO
Peso molecolare: 103,16 g/mol
Punto di ebollizione: 189…190 °C
Punto di fusione: 35…36 °C
Densità: 0,931 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 78 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064297
CAS Number: 4276-09-9