Stampa…
1,2-Dihydro-4-oxopyrrolo[3,2,1-ij]quinoline-5-carboxaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR5883-1G OR5883-250MG
APOSOR5883-1GEA 52.4 EUR
APOSOR5883-1G APOSOR5883-250MG
1,2-Dihydro-4-oxopyrrolo[3,2,1-ij]quinoline-5-carboxaldehyde
1,2-Dihydro-4-oxopyrrolo[3,2,1-ij]quinoline-5-carboxaldehyde
Formula: C₁₂H₉NO₂
Peso molecolare: 199,21 g/mol
Punto di fusione: 108…110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01567793
CAS Number: 386715-47-5