Stampa…
(S)-(+)-2-Amino-1-propanol
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR5875-100G OR5875-500G OR5875-1KG
APOSOR5875-100GEA 26.1 EUR
APOSOR5875-100G APOSOR5875-500G APOSOR5875-1KG
(S)-(+)-2-Amino-1-propanol
(S)-(+)-2-Amino-1-propanol
Formula: C₃H₉NO
Punto di ebollizione: 174…176 °C
Densità: 0,965 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 63 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064412
CAS Number: 2749-11-3
EINECS: 220-388-7
UN: 2735
ADR: 8,II