Stampa…
(S)-(+)-2-Amino-3-methyl-1-butanol 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: L(+)-2-Amino-3-methyl-1-butanol, (S)-2-Amino-3-methylbutan-1-ol, (S)-2-Amino-3-methyl-butan-1-ol, L-Valinol, L(+)-Valinol
OR5874-100G OR5874-25G
APOSOR5874-100GEA 129 EUR
APOSOR5874-100G APOSOR5874-25G
(S)-(+)-2-Amino-3-methyl-1-butanol 99%
(S)-(+)-2-Amino-3-methyl-1-butanol
Formula: C₅H₁₃NO
Peso molecolare: 103,16 g/mol
Punto di ebollizione: 81 °C/8mmHg
Punto di fusione: 30…32 °C
Densità: 0,926 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 78 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00064296
CAS Number: 2026-48-4
EINECS: 217-975-5