Stampa…
Indole-3-carboxylic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1H-Indole-3-carboxylic acid
OR5873-100G OR5873-25G OR5873-500G
APOSOR5873-100GEA 37.7 EUR
APOSOR5873-100G APOSOR5873-25G APOSOR5873-500G
Indole-3-carboxylic acid 98%
Indole-3-carboxylic acid
Formula: C₉H₇NO₂
Punto di fusione: 232…239 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00005624
CAS Number: 771-50-6
EINECS: 212-231-6