(R)-(-)-2-Amino-1-butanol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
(R)-2-Aminobutan-1-ol, L(-)-2-Amino-1-butanol
OR5871-100G
OR5871-25G
OR5871-5G
APOSOR5871-100GEA
198
EUR
APOSOR5871-100G
APOSOR5871-25G
APOSOR5871-5G
(R)-(-)-2-Amino-1-butanol 98%
(R)-(-)-2-Amino-1-butanol
Formula:
C₄H₁₁NO Peso molecolare: 89,14 g/mol Punto di ebollizione: 172…174 °C Punto di fusione: –2 °C Densità: 0,943 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 95 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00064419 CAS Number: 5856-63-3 EINECS: 227-476-4 UN: 2735 ADR: 8,III |