Stampa…
3-Chloropyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR5865-100G OR5865-25G
APOSOR5865-100GEA 60.9 EUR
APOSOR5865-100G APOSOR5865-25G
3-Chloropyridine
3-Chloropyridine
Formula: C₅H₄ClN
Punto di ebollizione: 147…149 °C
Densità: 1,205 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 53 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006375
CAS Number: 626-60-8
UN: 2924
ADR: 3+8,III