Stampa…
Triphenylamine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR5864-100G OR5864-1KG OR5864-500G
APOSOR5864-100GEA 132 EUR
APOSOR5864-100G APOSOR5864-1KG APOSOR5864-500G
Triphenylamine 98%
Triphenylamine
Formula: C₁₈H₁₅N
Peso molecolare: 245,32 g/mol
Punto di ebollizione: 347…348 °C
Punto di fusione: 125…127 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003020
CAS Number: 603-34-9
EINECS: 210-035-5