Stampa…
(R)-(+)-α-Metilbenzilamina
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: (R)-(+)-1-Feniletilamina
OR5862-100G OR5862-25G
APOSOR5862-100GEA 39.4 EUR
APOSOR5862-100G APOSOR5862-25G
(R)-(+)-α-Metilbenzilamina
(R)-(+)-α-Metilbenzilamina
Formula: C₈H₁₁N
Peso molecolare: 121,18 g/mol
Punto di ebollizione: 180…186 °C
Punto di fusione: –10 °C
Densità: 0,952 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 70 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00064405
CAS Number: 3886-69-9
EINECS: 223-423-4
UN: 2735
ADR: 8,II