D-(-)-N-Methylglucamine
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Meglumine, (-)-1-Deoxy-1-(methylamino)-D-glucitol, N-Methyl-D-glucamine, (-)-N-Methyl-D-glucamine, (2R,3R,4R,5S)-6-(Methylamino)hexane-1,2,3,4,5-pentaol, (-)-1-Methylamino-1-deoxy-D-glucitol
Formula:
H₃CNHCH₂(CH(OH))₄CH₂OH Punto di fusione: 129…131,5 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004707 CAS Number: 6284-40-8 EINECS: 228-506-9 |