Stampa…
(S)-Methyl-2-amino-4-methylpentanoate hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: H-Leu-OMe·HCl, H-Leu-OMe.HCl, L-Leucine methyl ester hydrochloride
OR5853-100G OR5853-25G
APOSOR5853-100GEA 65.5 EUR
APOSOR5853-100G APOSOR5853-25G
(S)-Methyl-2-amino-4-methylpentanoate hydrochloride
(S)-Methyl-2-amino-4-methylpentanoate hydrochloride
Formula: C₇H₁₅NO₂·HCl
Peso molecolare: 181,7 g/mol
Punto di fusione: 145…155 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00012494
CAS Number: 7517-19-3