Stampa…
5-Bromo-2-iodopyrimidine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR5851-25G OR5851-5G
APOSOR5851-25GEA 48.1 EUR
APOSOR5851-25G APOSOR5851-5G
5-Bromo-2-iodopyrimidine
5-Bromo-2-iodopyrimidine
Formula: C₄H₂BrIN₂
Peso molecolare: 284,88 g/mol
Punto di fusione: 99…103 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01318111
CAS Number: 183438-24-6