Stampa…
Pyrimidin-2-ol 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR5850-5G OR5850-1G
APOSOR5850-5GEA 90.2 EUR
APOSOR5850-5G APOSOR5850-1G
Pyrimidin-2-ol 95+%
Pyrimidin-2-ol
Formula: C4H4N2O
Punto di fusione: 178…180 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00047358
CAS Number: 51953-13-0
EINECS: 209-149-8