Stampa…
Ethyl-4-oxocyclohexanecarboxylate 98+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR5848-100G OR5848-25G OR5848-5G
APOSOR5848-100GEA 78.6 EUR
APOSOR5848-100G APOSOR5848-25G APOSOR5848-5G
Ethyl-4-oxocyclohexanecarboxylate 98+%
Ethyl-4-oxocyclohexanecarboxylate
Used in the preparation of dopamine agonists Biorg.Med.Chem.Lett. 1993,3,639
Formula: C₉H₁₄O₃
Punto di ebollizione: 150…152 °C/40mmHg
Densità: 1,068 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013285
CAS Number: 17159-79-4