Stampa…
2-Aminopyrimidine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Pyrimidin-2-ylamine, Pyrimidin-2-amine
OR5847-100G OR5847-500G
APOSOR5847-100GEA 32.1 EUR
APOSOR5847-100G APOSOR5847-500G
2-Aminopyrimidine
2-Aminopyrimidine
Formula: C₄H₅N₃
Peso molecolare: 95,1 g/mol
Punto di ebollizione: 158 °C/186mmHg
Punto di fusione: 122…126 °C
Flash Pt: 103 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006089
CAS Number: 109-12-6
EINECS: 203-648-4