Stampa…
4,6-Dimethylpyrimidine-5-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR5844-1G OR5844-250MG OR5844-5G
APOSOR5844-1GEA 109 EUR
APOSOR5844-1G APOSOR5844-250MG APOSOR5844-5G
4,6-Dimethylpyrimidine-5-carboxylic acid
4,6-Dimethylpyrimidine-5-carboxylic acid
Formula: C₇H₈N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07787545
CAS Number: 157335-93-8