Stampa…
3-Bromo-5-methoxypyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 5-Bromo-3-methoxypyridine
OR5842-100G OR5842-25G
APOSOR5842-100GEA 206 EUR
APOSOR5842-100G APOSOR5842-25G
3-Bromo-5-methoxypyridine 98%
3-Bromo-5-methoxypyridine
Formula: C₆H₆BrNO
Peso molecolare: 188,02 g/mol
Punto di fusione: 29…35 °C
Flash Pt: 102 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00234169
CAS Number: 50720-12-2