Stampa…
N,N-Dietil-p-toluidina
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Diethylaminotoluene, N,N-Diethyl-4-methylaniline
OR5841-25G OR5841-5G
APOSOR5841-25GEA 42.3 EUR
APOSOR5841-25G APOSOR5841-5G
N,N-Dietil-p-toluidina
N,N-Dietil-p-toluidina
Formula: C₁₁H₁₇N
Peso molecolare: 163,26 g/mol
Punto di ebollizione: 230 °C
Densità: 0,92 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 102 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00015113
CAS Number: 613-48-9
EINECS: 210-345-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III