Stampa…
3-Bromo-2,6-dichloropyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,6-Dichloro-3-bromopyridine
OR5840-1G OR5840-5G
APOSOR5840-1GEA 14.7 EUR
APOSOR5840-1G APOSOR5840-5G
3-Bromo-2,6-dichloropyridine 97%
3-Bromo-2,6-dichloropyridine
Formula: C₅H₂BrCl₂N
Peso molecolare: 226,89 g/mol
Punto di fusione: 68…71 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06798231
CAS Number: 866755-20-6