Xanthane hydride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
5-Amino-3H-1,2,4-dithiazole-3-thione
OR5839-100G
OR5839-25G
OR5839-500G
APOSOR5839-100GEA
213
EUR
APOSOR5839-100G
APOSOR5839-25G
APOSOR5839-500G
Xanthane hydride 95%
Xanthane hydride
Formula:
C₂H₂N₂S₃ Peso molecolare: 150,23 g/mol Punto di fusione: 201…203 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00051660 CAS Number: 6846-35-1 EINECS: 229-933-3 |