Stampa…
4-Phenylbenzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Biphenyl-4-carboxylic acid, [1,1'-Biphenyl]-4-carboxylic acid, 4-Biphenylcarboxylic acid
OR5838-100G OR5838-500G
APOSOR5838-100GEA 32.1 EUR
APOSOR5838-100G APOSOR5838-500G
4-Phenylbenzoic acid 98%
4-Phenylbenzoic acid
Formula: C₁₃H₁₀O₂
Peso molecolare: 198,22 g/mol
Punto di fusione: 224…226 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002553
CAS Number: 92-92-2
EINECS: 202-203-1