Stampa…
tert-Butylchlorodiphenylsilane
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR5837-100G OR5837-25G OR5837-500G
APOSOR5837-100GEA 50.9 EUR
APOSOR5837-100G APOSOR5837-25G APOSOR5837-500G
tert-Butylchlorodiphenylsilane
tert-Butylchlorodiphenylsilane
Formula: C₁₆H₁₉ClSi
Punto di ebollizione: 90…92 °C/0,01mmHg
Densità: 1,057 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000497
CAS Number: 58479-61-1
EINECS: 261-282-0
UN: 2987
ADR: 8,II