Stampa…
3-Bromo-2-cyano-6-methylpyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Bromo-6-methylpicolinonitrile, 3-Bromo-6-methylpyridine-2-carbonitrile
OR5836-1G OR5836-5G
APOSOR5836-1GEA 183 EUR
APOSOR5836-1G APOSOR5836-5G
3-Bromo-2-cyano-6-methylpyridine 95%
3-Bromo-2-cyano-6-methylpyridine
Formula: C₇H₅BrN₂
Peso molecolare: 197.0300 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08059560
CAS Number: 717843-48-6