Stampa…
2-Chloro-3-cyano-4-methoxypyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR5835-1G OR5835-250MG
APOSOR5835-1GEA 29 EUR
APOSOR5835-1G APOSOR5835-250MG
2-Chloro-3-cyano-4-methoxypyridine
2-Chloro-3-cyano-4-methoxypyridine
Formula: C₇H₅ClN₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00975444
CAS Number: 98645-43-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III