Stampa…
Benzoylacetonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Phenyl-3-oxopropanenitrile, 3-Oxo-3-phenylpropanenitrile
OR5834-100G OR5834-250G OR5834-25G
APOSOR5834-100GEA 132 EUR
APOSOR5834-100G APOSOR5834-250G APOSOR5834-25G
Benzoylacetonitrile 95%
Benzoylacetonitrile
Formula: (C₆H₅)C(O)CH₂CN
Peso molecolare: 145,16 g/mol
Punto di ebollizione: 159…160 °C/10mmHg
Punto di fusione: 82…83 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001942
CAS Number: 614-16-4
EINECS: 210-369-1