Stampa…
3-Amino-2-methoxypyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Methoxypyridin-3-amine, 2-Methoxy-3-pyridylamine
OR5833-5G OR5833-1G OR5833-25G
APOSOR5833-5GEA 16.1 EUR
APOSOR5833-5G APOSOR5833-1G APOSOR5833-25G
3-Amino-2-methoxypyridine 98%
3-Amino-2-methoxypyridine
Formula: C₆H₈N₂O
Peso molecolare: 124,14 g/mol
Punto di fusione: 67…68 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00833386
CAS Number: 20265-38-7