Stampa…
3-Metil-o-fenilendiamina 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR5830-1G OR5830-5G
APOSOR5830-1GEA 14.7 EUR
APOSOR5830-1G APOSOR5830-5G
3-Metil-o-fenilendiamina 95%
3-Metil-o-fenilendiamina
Formula: C₇H₁₀N₂
Punto di ebollizione: 225 °C
Punto di fusione: 59…65 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011589
CAS Number: 2687-25-4
EINECS: 220-248-5