Stampa…
3-Cyano-4-methoxy-2-pyridone 98+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR5829-25G OR5829-5G
APOSOR5829-25GEA 29 EUR
APOSOR5829-25G APOSOR5829-5G
3-Cyano-4-methoxy-2-pyridone 98+%
3-Cyano-4-methoxy-2-pyridone
Formula: C₇H₆N₂O₂
Punto di fusione: 275…276 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08059559
CAS Number: 21642-98-8