Stampa…
2-Amino-6-methoxy-3-nitropyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 6-Methoxy-3-nitropyridin-2-amine
OR5827-100G OR5827-25G OR5827-5G
APOSOR5827-100GEA 147 EUR
APOSOR5827-100G APOSOR5827-25G APOSOR5827-5G
2-Amino-6-methoxy-3-nitropyridine
2-Amino-6-methoxy-3-nitropyridine
Formula: C₆H₇N₃O₃
Peso molecolare: 169,14 g/mol
Punto di fusione: 170…172 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03206481
CAS Number: 73896-36-3