Stampa…
2,5-Dimethylstyrene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR5826-1G OR5826-5G
APOSOR5826-1GEA 46.6 EUR
APOSOR5826-1G APOSOR5826-5G
2,5-Dimethylstyrene 97%
2,5-Dimethylstyrene
Formula: C₁₀H₁₂
Punto di ebollizione: 71…72 °C/10mmHg
Punto di fusione: –35 °C
Densità: 0,904 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 64 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00008614
CAS Number: 2039-89-6
EINECS: 218-028-9