Stampa…
3-Chloropropanesulphonyl chloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-Chloropropane-1-sulphonyl chloride
OR5825-100G OR5825-25G OR5825-5G
APOSOR5825-100GEA 192 EUR
APOSOR5825-100G APOSOR5825-25G APOSOR5825-5G
3-Chloropropanesulphonyl chloride 98%
3-Chloropropanesulphonyl chloride
Formula: C₃H₆Cl₂O₂S
Peso molecolare: 177.039 g/mol
Punto di ebollizione: 70 °C/0.5mmHg
Densità: 1.456 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007463
CAS Number: 1633-82-5
EINECS: 216-646-3
UN: 3265
ADR: 8 II