Stampa…
2,5-Dimethoxyphenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (2,5-Dimethoxyphenyl)metaboric acid, 2,5-Dimethoxybenzeneboronic acid, (2,5-Dimethoxyphenyl)boronic acid, Dihydroxy(2,5-dimethoxyphenyl)borane
OR5823-5G OR5823-25G OR5823-100G
APOSOR5823-5GEA 23.4 EUR
APOSOR5823-5G APOSOR5823-25G APOSOR5823-100G
2,5-Dimethoxyphenylboronic acid
2,5-Dimethoxyphenylboronic acid
Formula: C₈H₁₁BO₄
Peso molecolare: 181,98 g/mol
Punto di fusione: 95…98 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01318181
CAS Number: 107099-99-0