Stampa…
2-Amino-6-chloro-3-nitropyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Chloro-3-nitro-2-pyridylamine, 6-Chloro-3-nitropyridin-2-amine
OR5822-25G OR5822-100G OR5822-5G
APOSOR5822-25GEA 21.9 EUR
APOSOR5822-25G APOSOR5822-100G APOSOR5822-5G
2-Amino-6-chloro-3-nitropyridine 98%
2-Amino-6-chloro-3-nitropyridine
Formula: C₅H₄ClN₃O₂
Peso molecolare: 173,56 g/mol
Punto di fusione: 194…196 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00044350
CAS Number: 27048-04-0
EINECS: 248-188-5