Stampa…
2-Bromo-1,3,4-thiadiazole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR5820-1G OR5820-5G OR5820-25G
APOSOR5820-1GEA 32.1 EUR
APOSOR5820-1G APOSOR5820-5G APOSOR5820-25G
2-Bromo-1,3,4-thiadiazole 97%
2-Bromo-1,3,4-thiadiazole
Formula: C₂HBrN₂S
Punto di fusione: 68…73 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD04115375
CAS Number: 61929-24-6