Stampa…
3-Amino-5-nitrophenylboronic acid pinacol ester 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Nitro-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
OR5819-1G OR5819-250MG
APOSOR5819-1GEA 677 EUR
APOSOR5819-1G APOSOR5819-250MG
3-Amino-5-nitrophenylboronic acid pinacol ester 97%
3-Amino-5-nitrophenylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₂H₁₇BN₂O₄
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07363740
CAS Number: 871329-51-0