Stampa…
3-Chloro-4-(tert-butylcarbamoyl)phenylboronic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Chloro-4-(tert-butylcarbamoyl)benzeneboronic acid, 3-Chloro-4-(N-tert-butylcarbamoyl)phenylboronic acid
OR5818-1G OR5818-250MG OR5818-5G
APOSOR5818-1GEA 227 EUR
APOSOR5818-1G APOSOR5818-250MG APOSOR5818-5G
3-Chloro-4-(tert-butylcarbamoyl)phenylboronic acid 95%
3-Chloro-4-(tert-butylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formula: C₁₁H₁₅BClNO₃
Peso molecolare: 255,51 g/mol
Punto di fusione: 130…134 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07363771
CAS Number: 850589-46-7