Stampa…
3,4-Dimethoxyphenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR5811-25G OR5811-5G
APOSOR5811-25GEA 80 EUR
APOSOR5811-25G APOSOR5811-5G
3,4-Dimethoxyphenylboronic acid 98%
3,4-Dimethoxyphenylboronic acid
Formula: C₈H₁₁BO₄
Peso molecolare: 181,98 g/mol
Punto di fusione: 245…250 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01074574
CAS Number: 122775-35-3