Stampa…
N-Benzyl-3-bromo-4-methylbenzenesulphonamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR5810-1G OR5810-5G
APOSOR5810-1GEA 171 EUR
APOSOR5810-1G APOSOR5810-5G
N-Benzyl-3-bromo-4-methylbenzenesulphonamide 98%
N-Benzyl-3-bromo-4-methylbenzenesulphonamide
Formula: C₁₄H₁₄BrNO₂S
Punto di fusione: 98…101 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07363832
CAS Number: 850429-67-3