Stampa…

N-Benzyl-3-bromobenzenesulphonamide 96%

Fornitore: Apollo Scientific

OR5809-1G OR5809-25G OR5809-5G
APOSOR5809-1GEA 107 EUR
APOSOR5809-1G APOSOR5809-25G APOSOR5809-5G
N-Benzyl-3-bromobenzenesulphonamide 96%
N-Benzyl-3-bromobenzenesulphonamide
Formula: C₁₃H₁₂BrNO₂S
Punto di fusione: 78…82 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07363821
CAS Number: 625470-36-2

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR