N-Methyl-3-nitrobenzenesulphonamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Formula:
C₇H₈N₂O₄S Punto di fusione: 110…114 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00474673 CAS Number: 58955-78-5 |