Stampa…
1-(3-Bromophenylsulphonyl)pyrrolidine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-((3-Bromophenyl)sulphonyl)pyrrolidine
OR5806-1G OR5806-25G OR5806-5G
APOSOR5806-1GEA 68.4 EUR
APOSOR5806-1G APOSOR5806-25G APOSOR5806-5G
1-(3-Bromophenylsulphonyl)pyrrolidine 98%
1-(3-Bromophenylsulphonyl)pyrrolidine
Formula: C₁₀H₁₂BrNO₂S
Peso molecolare: 290,1768 g/mol
Punto di fusione: 70…73 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07363829
CAS Number: 214210-14-7