Stampa…
1-((3-Bromophenyl)sulphonyl)piperidine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR5805-1G OR5805-25G OR5805-5G
APOSOR5805-1GEA 121 EUR
APOSOR5805-1G APOSOR5805-25G APOSOR5805-5G
1-((3-Bromophenyl)sulphonyl)piperidine 98%
1-((3-Bromophenyl)sulphonyl)piperidine
Formula: C₁₁H₁₄BrNO₂S
Punto di fusione: 80…84 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07363827
CAS Number: 871269-12-4