Stampa…
3-Bromo-N-methylbenzenesulphonamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR5804-1G OR5804-5G
APOSOR5804-1GEA 176 EUR
APOSOR5804-1G APOSOR5804-5G
3-Bromo-N-methylbenzenesulphonamide 98%
3-Bromo-N-methylbenzenesulphonamide
Formula: C₇H₈BrNO₂S
Peso molecolare: 250,11 g/mol
Punto di fusione: 62…66 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07363818
CAS Number: 153435-79-1